Imprimer
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphényle
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C20015500
EHERC20015500EA 112 EUR
EHERC20015500
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphényle
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 33979-03-2
EINECS: 251-773-8