Imprimer
2,6-Dichlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-10-C
PROOCIL-PCB-10-CEA 1940 EUR
PROOCIL-PCB-10-C
2,6-Dichlorobiphényle
2,6-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Poids moléculaire: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 33146-45-1
UN: 3432
ADR: 9,II