Imprimer

2,6-Dichlorobiphényle

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

C20001000
EHERC20001000EA 84.8 EUR
EHERC20001000
2,6-Dichlorobiphényle
2,6-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Poids moléculaire: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 33146-45-1
UN: 3432
ADR: 9,II

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR