Imprimer
2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-49-C
PROOCIL-PCB-49-CEA 0 EUR
PROOCIL-PCB-49-C
2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Poids moléculaire: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 41464-40-8