Imprimer
2,5-Dichlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-9-C
PROOCIL-PCB-9-CEA 1940 EUR
PROOCIL-PCB-9-C
2,5-Dichlorobiphényle
2,5-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Poids moléculaire: 223,1 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19 °C
Numéro CAS: 34883-39-1
UN: 2315
ADR: 9,II