Imprimer
2,2',3,4,4',5-Hexachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-137-C
PROOCIL-PCB-137-CEA 2110 EUR
PROOCIL-PCB-137-C
2,2',3,4,4',5-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4,4',5-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 35694-06-5
UN: 2315
ADR: 9,II