Imprimer

2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphényle

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

E20015100
EHERE20015100EA 0 EUR
EHERE20015100
2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphényle
2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 52663-63-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR