Imprimer
2,3',4',5,5'-Pentachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOCIL-PCB-124-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-124-C
2,3',4',5,5'-Pentachlorobiphényle
2,3',4',5,5'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 70424-70-3