Imprimer

2,2',3,4,6'-Pentachlorobiphényle

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

E20008900
EHERE20008900EA 0 EUR
EHERE20008900
2,2',3,4,6'-Pentachlorobiphényle
2,2',3,4,6'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 73575-57-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR