Imprimer
2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-96-C
PROOCIL-PCB-96-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-96-C
2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphényle
2,2',3,6,6'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 73575-54-9