Imprimer

2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphényle

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PROOCIL-PCB-102-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-102-C
2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphényle
2,2',4,5,6'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 68194-06-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR