Imprimer
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C20010500
EHERC20010500EA 172 EUR
EHERC20010500
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 32598-14-4
UN: 3432
ADR: 9,II