Imprimer
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-163-C
PROOCIL-PCB-163-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-163-C
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphényle
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Poids moléculaire: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 74472-44-9