Imprimer
3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-127-C
PROOCIL-PCB-127-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-127-C
3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphényle
3,3',4,5,5'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 39635-33-1