Imprimer
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-112-C
PROOCIL-PCB-112-CEA 2130 EUR
PROOCIL-PCB-112-C
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
2,3,3',5,6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Poids moléculaire: 326,44 g/mol
Numéro CAS: 74472-36-9
UN: 3432
ADR: 9,II