Imprimer
2,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CIL-PCB-74-C
PROOCIL-PCB-74-CEA 2250 EUR
PROOCIL-PCB-74-C
2,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
2,4,4',5-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
Poids moléculaire: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 32690-93-0