Imprimer

2,4',5-Trichlorobiphényle

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

CIL-PCB-31-C
PROOCIL-PCB-31-CEA 0 EUR
PROOCIL-PCB-31-C
2,4',5-Trichlorobiphényle
2,4',5-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
Poids moléculaire: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 16606-02-3
UN: 3432
ADR: 9,II

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR