Imprimer

3-Chlorobiphényle, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


M-Clarity™ quality level = MQ100

35592-100MG
35592-100MGEA 65.1 EUR
35592-100MG
3-Chlorobiphényle, Supelco®
3-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
Poids moléculaire: 188,66 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.1579 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00013633
Numéro CAS: 2051-61-8
EINECS: 218-126-1
UN: 2315
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7149b7dfbd27b5c027c52bed077df28f446135f4&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR