Imprimer
4,4'-Dichlorobiphényle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4'-PCB
M-Clarity™ quality level = MQ100
35597-100MG
35597-100MGEA 138 EUR
35597-100MG
4,4'-Dichlorobiphényle, Supelco®
4,4'-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Poids moléculaire: 223,1 g/mol
Numéro CAS: 2050-68-2
EINECS: 218-095-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b575459f1bf134f36c719b944cda381aade25ec&prid=web&clid=SAPDAM