Imprimer

2,3,4-Trichlorobiphényle

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

CIL-PCB-21-C
PROOCIL-PCB-21-CEA 0 EUR
PROOCIL-PCB-21-C
2,3,4-Trichlorobiphényle
2,3,4-Trichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₇Cl₃
Poids moléculaire: 257,55 g/mol
Numéro CAS: 55702-46-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR