Imprimer

2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle

Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

CIL-PCB-206-C
PROOCIL-PCB-206-CEA 2170 EUR
PROOCIL-PCB-206-C
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle
Formule: C₁₂HCl₉
Poids moléculaire: 464,21 g/mol
Numéro CAS: 40186-72-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR