Imprimer
Biphényle-2-ylamine, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
A42409-25GEA 91.6 EUR
A42409-25G
Biphényle-2-ylamine, Sigma-Aldrich®
Biphényle-2-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
Poids moléculaire: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9