Imprimer

Biphényle-3-ol

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Warning

Synonyme(s): 3-Hydroxybiphényle,Biphényl-3-ol,Phényl-3 phénol

C16070100
EHERC16070100EA 94.9 EUR
EHERC16070100
Biphényle-3-ol
Biphényle-3-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
Poids moléculaire: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00002294
Numéro CAS: 580-51-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR