Imprimer
2,2'-Dihydroxybiphényle ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Biphényle-2,2'-diol
A14800.14 A14800.22 A14800.36
A14800.14EA 26.4 EUR
A14800.14 A14800.22 A14800.36
2,2'-Dihydroxybiphényle ≥99%
2,2'-Dihydroxybiphényle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Poids moléculaire: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 314…316 °C
Point de fusion: 107…111 °C
Densité: 1.34
Point éclair: 154 °C (309 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002210
Numéro CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0