Imprimer

o-Terphényle

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Warning

Synonyme(s): 1,2-Terphényle

C20934800
EHERC20934800EA 84.8 EUR
EHERC20934800
o-Terphényle
o-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
Poids moléculaire: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 163 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003055
Numéro CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR