Imprimer
Benzotriazole
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1H-Benzotriazole,1H-1,2,3-Benzotriazole,1,2,3-Benzotriazole
35105688-500G
MOLE35105688-500GEA 0 EUR
MOLE35105688-500G
Benzotriazole
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Poids moléculaire: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 170 °C (closed cup)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&prid=web&clid=SAPDAM