Imprimer

trans-Décahydronaphtalène

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): trans-Décaline,trans-Bicyclo[4.4.0]decane

C12094100
EHERC12094100EA 116 EUR
EHERC12094100
trans-Décahydronaphtalène
trans-Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
Poids moléculaire: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064191
Numéro CAS: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN: 1147
ADR: 3,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR