Imprimer

2-Méthyl-6-quinoléinol ≥98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

A18846.14EA 1980 EUR
A18846.14 A18846.03 A18846.06
2-Méthyl-6-quinoléinol ≥98%
2-Méthyl-6-quinoléinol

Purity: 98%
CAS No.: 613-21-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
MDL No.: MFCD00047600

Formule: C₁₀H₉NO
Poids moléculaire: 159,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047600
Numéro CAS: 613-21-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR