Imprimer
4-Méthylchrysène
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOBCR-080REA 513 EUR
PROOBCR-080R
4-Méthylchrysène
4-Méthylchrysène
Formule: C₁₉H₁₄
Numéro CAS: 3351-30-2