Imprimer
γ-Terpinène
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Mentha-1,4-diène
C17322325
EHERC17322325EA 0 EUR
EHERC17322325
γ-Terpinène
γ-Terpinène
Formule: C₁₀H₁₆
Poids moléculaire: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Densité: 0.846 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00001537
Numéro CAS: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III