Imprimer
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥94%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3,4,5-Pentaméthyl-1,3-cyclopentadiene
L10957.06EA 207 EUR
L10957.06 L10957.14 L10957.03
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥94%
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₆
Poids moléculaire: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 57…58 °C (13 mmHg)
Densité: 0,870
Point éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001354
Numéro CAS: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
UN: 3295
ADR: 3,III