Imprimer
δ-BHC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1a,2a,3a,4b,5a,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane,δ-HCH
M-Clarity™ quality level = MQ100
33377-50MG
33377-50MGEA 79.4 EUR
33377-50MG
δ-BHC, Supelco®
δ-BHC
Formule: C₆H₆Cl₆
Poids moléculaire: 290,83 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 319-86-8
EINECS: 206-272-9
UN: 2761
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2d0b9c791e31b09ed5bc479b9f7f3993bad6d3&prid=web&clid=SAPDAM