Imprimer
β-BHC
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1a,2b,3a,4b,5a,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane,β-HCH
C14072000
EHERC14072000EA 156 EUR
EHERC14072000
β-BHC
β-BHC
Formule: C₆H₆Cl₆
Poids moléculaire: 290,83 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 297 °C
Densité: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 319-85-7
EINECS: 206-271-3
UN: 2761
ADR: 6.1,III