Imprimer
myo-Inositol
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-Myo-Inositol,rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol,Inositol
M85563331
MOLEM85563331EA 0 EUR
MOLEM85563331
myo-Inositol
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1.752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Indice Merck: 13,05001