Imprimer
Cyclohexane ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexamethylene
650455-1L
650455-1LEA 207 EUR
650455-1L
Cyclohexane ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Cyclohexane
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C
Point de fusion: 6.4 °C
Densité: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: -18 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.02
Absorbance at 225 nm Max. 0.17
Absorbance at 200 nm Max. 1.00
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F