Imprimer
Ciclobutilmetanol ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Cyclobutaneméthanol
B21480.06 B21480.14
B21480.06EA 82.9 EUR
B21480.06 B21480.14
Ciclobutilmetanol ≥99%
Ciclobutilmetanol
Formule: C₅H₁₀O
Poids moléculaire: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Densité: 0.913
Point éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001330
Numéro CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1105
ADR: 3,III