Imprimer
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 3-Méthylcyclohex-2-ènone
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
A15704.09EA 98.1 EUR
A15704.09 A15704.14 A15704.18 A15704.22
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one ≥98%
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₇H₁₀O
Poids moléculaire: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: 198…199 °C
Densité: 0.971
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001581
Numéro CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
UN: 1224
ADR: 3,III