Imprimer
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethylcyclotetrasilazane
L16563.06 L16563.14
L16563.06EA 41.4 EUR
L16563.06 L16563.14
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane ≥97%
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaméthylcyclotétrasilazane
Formule: C₈H₂₈N₄Si₄
Poids moléculaire: 292,68 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00046123
Numéro CAS: 1020-84-4
EINECS: 213-817-4
UN: 2923
ADR: 8,III