Imprimer
Pipérazine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M29428370
MOLEM29428370EA 0 EUR
MOLEM29428370
Pipérazine
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Poids moléculaire: 86,14 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,07617