Imprimer

2-Chloro-9,10-anthraquinone

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Warning

Synonyme(s): 2-Chloroanthraquinone

8.19038.1000
8.19038.1000EA 0 EUR
8.19038.1000
2-Chloro-9,10-anthraquinone
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇ClO₂
Poids moléculaire: 242,66 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 207…210 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001227
Numéro CAS: 131-09-9
EINECS: 205-010-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR