Imprimer

9,10-Phénanthrenequinone

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Phenanthrene-9,10-dione

M13432199
MOLEM13432199EA 0 EUR
MOLEM13432199
9,10-Phénanthrenequinone
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
Poids moléculaire: 208,22 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…206 °C
Densité: 1.4045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,07355

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR