Imprimer
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 1,4-Dihydroxyanthraquinone
132180010 132180050 132181000
ACRO132180010EA 161 EUR
ACRO132180010 ACRO132180050 ACRO132181000
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Poids moléculaire: 240,22 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191…193 °C
Point éclair: 222 °C
Numéro MDL: MFCD00001209
Numéro CAS: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
UN: 3077
Indice Merck: 12,08250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Elemental Analysis 7.5 to 7.9 % N
Titration with NaOH ≥98.5 %