Imprimer

2,7-Dinitrofluorène

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

71571370-5G
MOLE71571370-5GEA 0 EUR
MOLE71571370-5G
2,7-Dinitrofluorène
2,7-Dinitrofluorène
Formule: C₁₃H₈N₂O₄
Poids moléculaire: 256,22 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Numéro MDL: MFCD00001121
Numéro CAS: 5405-53-8
EINECS: 226-457-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR