Imprimer

Dibenzofuranne

Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Dibenzo[b,d]furanne

EHERC20710000EA 84.8 EUR
EHERC20710000
Dibenzofuranne
Dibenzofuranne
Formule: C₁₂H₈O
Poids moléculaire: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR