Imprimer

Xanthène

Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 9H-Xanthène

M14347724
MOLEM14347724EA 0 EUR
MOLEM14347724
Xanthène
Xanthène
Formule: C₁₃H₁₀O
Poids moléculaire: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 310…312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…102 °C
Numéro MDL: MFCD00005055
Numéro CAS: 92-83-1
EINECS: 202-194-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR