Imprimer
Fluorescéine sodium C.I. 45350, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
1314.0025EA 16.5 EUR
1314.0025
Fluorescéine sodium C.I. 45350, J.T.Baker®
Fluorescéine sodium
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Poids moléculaire: 376,28 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Indice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution passes test