Imprimer
Acide sulfurique ≥95%, ARISTAR® pour analyses de traces
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
450061QEA 267 EUR
450061Q
Acide sulfurique ≥95%, ARISTAR® pour analyses de traces
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,38 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Indice Merck: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.05 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.050 ppm
As (Arsenic) Max. 0.005 ppm
B (Boron) Max. 0.050 ppm
Ba (Barium) Max. 0.050 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.100 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.001 ppm
CO Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.010 ppm
Fe (Iron) Max. 0.050 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.001 ppm
K (Potassium) Max. 0.050 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.030 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.300 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Se (Selenium) Max. 0.100 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.020 ppm
Oxygen absorbing components Max. 1 ppm
Non-volatile matter Max. 10 ppm