Imprimer
Lithium chlorure
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PRLS87618.440EA 0 EUR
PRLS87618.440
Lithium chlorure
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42,39 g/mol
Point d'ébullition: 1382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 614 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Indice Merck: 13,05550