Chlorite de sodium tech. ∼80%, grade technique
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
ClNaO₂ Poids moléculaire: 90,44 g/mol Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa) Point de fusion: 180…200 °C (déc.) Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003478 Numéro CAS: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Indice Merck: 13,08672 |