Potassium tétrachloroplatinate (II) Pt 46-47%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachloroplatinate de dipotassium
Formule:
Cl₄K₂Pt Poids moléculaire: 415,09 g/mol Point d'ébullition: 35…40 °C (20 mmHg) Point de fusion: 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011378 Numéro CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,07855 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red-brown Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm (referring to Pt) |
Gravimetry | 46 to 47 % (Pt) |